Learn More
Abeba™ Zapatos Protektor Line 2232
El exterior de piel incluye material reflectante.
Brand: Abeba™ 2232/41
This item is not returnable.
View return policy
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Piel suave.
- Negro
- Puntera de acero.
- Entresuela de acero resistente a la penetración
- Suela exterior de PU antideslizante.
- Antiestático
- Revestimiento de piel
- Cierre de doble velcro
Specifications
CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC | |
Cuero | |
Antideslizante | |
2232 |
Negro | |
41 | |
Poliuretano | |
Acero |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction