Learn More
Abeba™ Zapatos Protektor Line 2232
El exterior de piel incluye material reflectante.
Marca: Abeba™ 2232/41
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Piel suave.
- Negro
- Puntera de acero.
- Entresuela de acero resistente a la penetración
- Suela exterior de PU antideslizante.
- Antiestático
- Revestimiento de piel
- Cierre de doble velcro
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC | |
Cuero | |
Antideslizante | |
2232 |
Negro | |
41 | |
Poliuretano | |
Acero |