Learn More
Abeba™ Zapatos Protektor Line 2232
El exterior de piel incluye material reflectante.
Marca:  Abeba™ 2232/43
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15678037
  • 98.65€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Piel suave.
  • Negro
  • Puntera de acero.
  • Entresuela de acero resistente a la penetración
  • Suela exterior de PU antideslizante.
  • Antiestático
  • Revestimiento de piel
  • Cierre de doble velcro
Especificaciones
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Cuero
Antideslizante
2232
Negro
43
Poliuretano
Acero