Learn More
Labconco™ Sistemas de concentrador Proteomic CentriVap™
Concentre varias pequeñas muestras sensibles al calor
18070.00€
Especificaciones
Material del cierre | Vidrio |
---|---|
Incluye | Rotor de ADN (hasta 60 tubos de microcentrífuga de 1,5 ml y 72 de 0,5 ml), tubos de vacío, 6 abrazaderas, concentrador refrigerada con tapa de vidrio, trampa de frío |
Material | Aluminio revestido de epoxi |
Tipo de bomba | Diafragma o paleta giratoria |
Tipo | Sobremesa |
Código de producto | Marca | Amperaje | Requisitos eléctricos | Frecuencia | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Amperaje | Requisitos eléctricos | Frecuencia | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12653105
|
Labconco™
7989601 |
8 A | 230 V/50 Hz | 50 Hz | 230 V |
18070.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
Concentrates multiple small heat-sensitive samples
Concentradores de vacío:
- Utiliza la fuerza centrífuga, vacío y temperatura controlada de - 4 °C a + 100 °C
- Sensor que lee la temperatura de la cámara interna
- Puerto de vacío con racor de desconexión rápida para tubos con DI de 0.25 pulg
- Tiene un sistema de parada rápida, panel de control y tapa de vidrio
- El rotor de ADN admite hasta 60 tubos de microcentrífuga de 1.5 ml y 72 de 0.5 ml
- Sistema de refrigeración sin CFC/HCFC con compresor de 1/3 hp
- Alcanza - 50 °C (- 58 °F) para la recuperación de disolventes y para proteger la bomba de vacío al capturar la humedad, vapores y gases corrosivos conforme se evaporan de las muestras
- Gráfico de temperatura que se ilumina en verde cuando la bobina del colector alcanza la temperatura de funcionamiento de - 40 °C
- Colector de acero inoxidable 4 litros
- Tapa acrílica con dos racores de desconexión rápida
Certifications
CE marked (230V 50Hz model)
Compliance
ETL listing (115V model)
Especificaciones
Vidrio | |
Aluminio revestido de epoxi | |
Sobremesa | |
87 kg |
Rotor de ADN (hasta 60 tubos de microcentrífuga de 1,5 ml y 72 de 0,5 ml), tubos de vacío, 6 abrazaderas, concentrador refrigerada con tapa de vidrio, trampa de frío | |
Diafragma o paleta giratoria | |
193 lb |