Learn More
Macherey-Nagel™ Protino Ni-IDA 1000 kit for His-tag Protein Purification in Midi format
Solution for good ratio of His-tag protein yield and purity in Midi format.
43.05€ - 236.00€
Especificaciones
Volumen del lecho | 500 μl |
---|---|
Capacidad de unión | 5mg |
Propiedad de unión | Lote |
Contenido del kit | Tampones |
Matriz | Sílice macroporosa |
Código de producto | Marca | Quantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12778682
|
Macherey-Nagel™
745160.5 |
43.05€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
12788682
|
Macherey-Nagel™
745160.50 |
236.00€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
Protino™ Ni-IDA, la alternativa más pura para mayores rendimientos de proteínas con etiqueta His- Grupo quelante IDA, tres sitios de unión de proteínas
- Alto rendimiento/recuperación de proteínas incluso a partir de muestras diluidas
- Alta concentración de proteínas
- Alta especificidad de unión, unión menos inespecífica de proteínas contaminantes en comparación con otras matrices IMAC comunes
- Resina seca, almacenamiento a temperatura ambiente
- Columnas preempaquetadas listas para usar con resina Protino™ Ni-IDA seca
- Tampones incluidos
- Matriz seca a granel
- La matriz de sílice de soporte rígido, compatible con alta presión y altos caudales, no se encoge ni se hincha: máxima flexibilidad
- Procedimiento por lotes, cromatografía de columnas de flujo por gravedad, aplicaciones FPLC™
- Columnas Protino™ vacías disponibles para su uso con resina Protino™ Ni-IDA
- Placas receptoras vacías de 96 pocillos para su uso con resina Protino™ Ni-IDA
- Placas de 96 pocillos preempaquetadas listas para usar con resina Protino™ Ni-IDA seca
- Tampones incluidos para la purificación de proteínas etiquetadas con polihistidina, unión por lotes, cromatografía de columnas de flujo por gravedad, aplicaciones MPLC/FPLC™.
Especificaciones
500 μl | |
Lote | |
Sílice macroporosa | |
Kit Protino Ni-TED |
5mg | |
Tampones | |
Para la purificación de proteínas etiquetadas con polihistidina | |
IDA (ácido iminodiacético) |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Protino Ni-IDA 1000 packed columns (5)
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: imidazole, monosodium phosphate
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Macherey-Nagel™ Protino Ni-IDA 1000 kit for His-tag Protein Purification in Midi format