Learn More
Invitrogen™ Puntas sin ARNasa, tamaño de 1000 μl
Se suministran en diez (10) gradillas que contienen 96 puntas cada una. Las puntas sin ARNasa Invitrogen™ Ambion™, de 1000μl, están sometidas a rigurosas pruebas de contaminación por ARNasa y están certificadas como libres de ARNasa y ADNasa.
Marca:  Invitrogen™ AM12660TS
Código de producto. 17769347
  • 128.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Las puntas Ambion están libres de ARNasa y ADNasa y se proporcionan en diez gradillas que contienen 96 puntas cada una
  • Son compatibles con Eppendorf, Finnpipette, Oxford Benchmate, Pipetman, Proline, Rainin, Socorex y otras marcas de micropipetas
  • Cada lote de puntas se somete a pruebas rigurosas para comprobar la contaminación por ARNasa y para certificar que están libres de nucleasas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1000 μl
Estéril
Puntas sin ARNasa
Temperatura ambiente
Ambion™
Sin filtro
10 racks
Incluye 10 gradillas con 96 puntas cada una.
Almacenar a temperatura ambiente.
Compatibilidad universal
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.