Learn More
Hamilton™ Resina PRP-h5 a granel
Modo de fase inversa.
Marca: Hamilton™ 79280
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Tamaño de partícula: de 12 a 20 μm
- Material de empaquetado: PSDVB
- Restauración: hacer un gradiente de 100 % agua al 100 % de acetonitrilo (repetir tres veces)
- Fase estacionaria: PRP-h5
Especificaciones
Fase inversa | |
Resina a granel | |
300 Å |
5 columnas PRP-h | |
De 12 a 20 μm | |
Haga un gradiente de 100 % agua al 100 % de acetonitrilo (repita tres veces) |