Learn More
Gibco™ Kit de crioconservación de células madre pluripotentes (PSC)
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
El kit de crioconservación PSC contiene un medio de crioconservación PSC sin componentes xenobióticos, que es una solución lista para usar para la crioconservación de células madre pluripotentes (PSC) de paso temprano, y el suplemento RevitaCell™ (100X), un suplemento de recuperación definido químicamente para su uso en los medios de cultivo después de descongelarse. Cuando se combinan, estos reactivos ayudan a minimizar la pérdida de viabilidad celular, maximizar la recuperación después de descongelarse y minimizar la diferenciación no deseada de las células madre pluripotentes. Este kit también se puede utilizar para crioconservar y recuperar células mononucleares de sangre periférica (PBMC) para mejorar la viabilidad y recuperación de las células después de descongelarse.
Recuperación eficiente: de manera rutinaria, logra un 50 % más de células viables que los métodos tradicionales de crioconservación del PSC
Consistente: los medios definidos mantienen la morfología normal, la pluripotencia y el cariotipo de las células madre pluripotentes en 10 pasajes
Variabilidad reducida: los reactivos optimizados minimizan las causas de la inestabilidad genética de las células madre pluripotentes
Seguras
Las fórmulas sin componentes xenobióticos definidas químicamente ayudan a garantizar la capacidad de proliferación y el cultivo a largo plazo de las PSC y las PBMC en un estado estable, lo que ayuda a aumentar su utilidad en la investigación y las aplicaciones de investigación clínica.
Fácil de usar
El medio de crioconservación de PSC se proporciona como una solución completa lista para usar que contiene un 10 % de DMSO para una adición celular eficiente. No es necesario añadir reactivos de mejora por separado, lo que ayuda a ahorrar un valioso tiempo de preparación.
Versátil
El kit es compatible con células cultivadas en una variedad de sistemas de medios, entre ellos el medio Essential 8™, StemPro™ hESC SFM, y otras formulaciones disponibles comercialmente. Además, el kit es compatible con las PSC de transmisión de células individuales y grumos.
Sistema de fabricación y calidad con las prácticas recomendadas de fabricación actuales
El kit de crioconservación de células madre pluripotentes (PSC) se fabrica en una instalación que cumple con las prácticas recomendadas de fabricación actuales. Las instalaciones se han registrado en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y tienen la certificación según la norma ISO 13485.
Seguras
Las fórmulas sin componentes xenobióticos definidas químicamente ayudan a garantizar la capacidad de proliferación y el cultivo a largo plazo de las PSC y las PBMC en un estado estable, lo que ayuda a aumentar su utilidad en la investigación y las aplicaciones de investigación clínica.
Fácil de usar
El medio de crioconservación de PSC se proporciona como una solución completa lista para usar que contiene un 10 % de DMSO para una adición celular eficiente. No es necesario añadir reactivos de mejora por separado, lo que ayuda a ahorrar un valioso tiempo de preparación.
Versátil
El kit es compatible con células cultivadas en una variedad de sistemas de medios, entre ellos el medio Essential 8™, StemPro™ hESC SFM, y otras formulaciones disponibles comercialmente. Además, el kit es compatible con las PSC de transmisión de células individuales y grumos.
Sistema de fabricación y calidad con las prácticas recomendadas de fabricación actuales
El kit de crioconservación de células madre pluripotentes (PSC) se fabrica en una instalación que cumple con las prácticas recomendadas de fabricación actuales. Las instalaciones se han registrado en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y tienen la certificación según la norma ISO 13485.
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | Sin xeno para Cryomedium, sin material de origen animal para RevitaCell |
| Tipo de producto | Kit de crioconservación de células madre pluripotentes (PSC) |
| Serum Level | Sin suero |
| Con aditivos | DMSO (10%) |
| Calidad de fabricación | cGMP para dispositivos médicos, 21 CFR parte 820 e ISO 13485 |
| Línea de productos | Gibco |
| Cantidad | 50 mL |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Contenido y almacenamiento | • 50 ml de medios para crioconservación • 5 ml de suplemento RevitaCell (100X) Almacenar entre – 5 y – 20 °C y proteger de la luz. |
| Culture Type | Célula madre (humana, iPS: pluripotente inducida, embrionaria) |