Learn More
RETSCH PT 100 Model Sample Dividers
Ensure the representativeness of a sample and the reproducibility of the analysis with these sample dividers. Retsch™ PT 100 Model Sample Dividers divide the sample so exactly that the composition of each fraction of the sample corresponds exactly to that of the original bulk sample.
4390.00€ - 12120.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Divisor de muestras |
---|---|
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 420 x 580 x 910 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Agricultura, biología, química/plásticos, materiales de construcción, ingeniería/electrónica, medio ambiente/reciclaje, alimentos, geología/metalurgia, vidrio/cerámica, medicina/productos farmacéuticos |
Altura (métrico) | 910 mm |
Longitud (métrico) | 420 mm |
Código de producto | Marca | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11964192
|
RETSCH
40.535.0002 |
220/240 V |
12120.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11984192
|
RETSCH
40.535.0001 |
100/240 V |
4390.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- High division accuracy to suit modern analytical devices
- Modular design
- Automatic material feed via synchronized feeder
- Quick-release clamping system for simple and rapid handling of sample bottles
- Digital time setting
- Speed is monitored and kept constant
- Wide range of accessories including various dividing heads, collection and feeding systems
- Compact, easy to clean
Especificaciones
Divisor de muestras | |
Agricultura, biología, química/plásticos, materiales de construcción, ingeniería/electrónica, medio ambiente/reciclaje, alimentos, geología/metalurgia, vidrio/cerámica, medicina/productos farmacéuticos | |
420 mm | |
Conexión eléctrica en 1 fase | |
580 mm |
420 x 580 x 910 mm | |
910 mm | |
PT 100 | |
∼ 33,5 kg |