Learn More
BINDER™ Sensor de temperatura PT 100
Additional flexible Pt 100 Temperature Sensor, interior, for displaying the temperature on the unit display. Not combined with specimen temperature control option.
Marca:  BINDER™ 8012-2330
Código de producto. 17837098
  • 815.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Accesorio
Especificaciones
Especificaciones
Pt 100
M E3.1 Drying and Heating Oven (M 56, M 115, M 260, M 720)
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
BINDER™ Sensor de temperatura PT 100 > For Use With: M E3.1 Drying and Heating Oven (M 56, M 115, M 260, M 720)