Learn More
PTC-028, MedChemExpress
Código de producto. 16460257
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16460257
Marca: Medchem Express HY103696
MedChemExpress PTC-028 is an orally bioavailable inhibitor of stem cell factor BMI-1 in ovarian cancer. PTC-028 selectively inhibits cancer cells whereas normal cells remain unaffected. PTC-028 downregulates BMI-1, inducing caspase-mediated apoptosis.
PTC-028 is an orally bioavailable inhibitor of stem cell factor BMI-1 in ovarian cancer. PTC-028 selectively inhibits cancer cells whereas normal cells remain unaffected. PTC-028 downregulates BMI-1, inducing caspase-mediated apoptosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PTC-028
CAS 1782970-28-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H12F5N5
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (308.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C1=CC=C(NC2=NC(N3C4=CC(F)=C(F)C=C4N=C3C)=CN=C2)C=C1)(F)F
Peso molecular (g/mol) 405.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.32
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.