Learn More
Masterflex™ Válvula de solenoide de elevación directa de PTFE de 3 'vías
Marca: Masterflex™ 01540-12
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| Ideal para su uso con fluidos corrosivos o de gran pureza | |
| Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
| Válvulas solenoide de 3 vías de succión directa | |
| 30 psi |
| 70 °C | |
| 1 unidad | |
| VDC 24 |
Título del producto
Masterflex™ Válvula de solenoide de elevación directa de PTFE de 3 'vías > Presión: 30 psi; tensión: 24 VCC
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido