Learn More
Fisherbrand™ Eje agitador de hélice de anclaje de PTFE
Código de producto. 10496861 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
1000 mm (EX)
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX)
750 mm (EX)
Diámetro del eje (métrico):
6 mm
8 mm
9,5 mm
10 mm
12 mm
Diámetro (métrico) del ventilador:
80 mm
100 mm
140 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10496861
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza con guías del eje para mezclar sustancias de alta viscosidad a velocidades más lentas. Los ejes de agitación de anclaje de PTFE tiene un núcleo de acero inoxidable.
Los agitadores con eje de PTFE tienen una construcción completamente moldeada exclusiva que incluye un rotor moldeado para un eje de transmisión reforzado de acero completamente encapsulado en PTFE.
  • Resistentes a productos químicos, inertes y sin fugas
  • Fácil de limpiar
  • Evita la contaminación cruzada
  • A prueba de rotura
  • Sin arañazos
  • Usar a temperaturas de hasta aproximadamente 280 °C
  • Los modelos de eje expuesto (EX) se fabrican con núcleo de acero inoxidable con un extremo expuesto para una fijación más rígida al accionamiento del mandril
  • Para mezclar sustancias de alta viscosidad a velocidades más lentas
Especificaciones
Diámetro (métrico) del ventilador 80 mm
Diámetro del eje (métrico) 8 mm
Para utilizar con (equipo) Guía de agitador universal
Para utilizar con (aplicación) Mezcla
Longitud (métrico) 400 mm
Cantidad 1 unidad
Temperatura (métrico) -200°C a +280°C
Tipo Anclaje del eje del agitador de PTFE