Learn More
Fisherbrand™ Eje agitador de hélice de anclaje de PTFE
Se utiliza con guías del eje para mezclar sustancias de alta viscosidad a velocidades más lentas. Los ejes de agitación de anclaje de PTFE tiene un núcleo de acero inoxidable.
42.25€ - 108.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Guía de agitador universal |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Mezcla |
Cantidad | 1 unidad |
Temperatura (métrico) | De -200 °C a +280 °C |
Código de producto | Marca | Diámetro del eje (métrico) | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) del ventilador | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del eje (métrico) | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) del ventilador | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10446101
|
Fisherbrand™
005.0365.10.2 |
10 mm | 650 mm (EX) | 140 mm |
70.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10418791
|
Fisherbrand™
005.0375.1.2 |
9,5 mm | 750 mm (EX) | 140 mm |
67.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10456101
|
Fisherbrand™
005.0365.12.2 |
12 mm | 650 mm (EX) | 140 mm |
97.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10339880
|
Fisherbrand™
005.0365.1.2 |
9,5 mm | 650 mm (EX) | 140 mm |
62.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10197651
|
Fisherbrand™
005.03100.12.2 |
12 mm | 1000 mm (EX) | 140 mm |
108.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10085921
|
Fisherbrand™
005.0375.10.2 |
10 mm | 750 mm (EX) | 140 mm |
84.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10341592
|
Fisherbrand™
005.0375.12.2 |
12 mm | 750 mm (EX) | 140 mm |
98.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10526712
|
Fisherbrand™
005.355.1.2 |
9,5 mm | 550 mm | 140 mm |
61.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10470751
|
Fisherbrand™
005.365.1.2 |
9,5 mm | 650 mm | 140 mm |
62.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10646681
|
Fisherbrand™
005.355.2 |
9,5 mm | 550 mm | 100 mm |
55.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10269891
|
Fisherbrand™
005.350.8.2 |
8 mm | 500 mm | 80 mm |
54.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10516712
|
Fisherbrand™
005.365.2 |
9,5 mm | 650 mm | 100 mm |
56.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10780333
|
Fisherbrand™
005.355.10.2 |
10 mm | 550 mm | 100 mm |
70.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10115590
|
Fisherbrand™
005.350.2 |
6 mm | 500 mm | 80 mm |
43.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10496861
|
Fisherbrand™
005.340.8.2 |
8 mm | 400 mm | 80 mm |
53.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10248020
|
Fisherbrand™
005.340.2 |
6 mm | 400 mm | 80 mm |
42.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10629542
|
Fisherbrand™
005.330.8.2 |
8 mm | 300 mm | 80 mm |
53.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10637501
|
Fisherbrand™
005.330.2 |
6 mm | 300 mm | 80 mm |
42.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Los agitadores con eje de PTFE tienen una construcción completamente moldeada exclusiva que incluye un rotor moldeado para un eje de transmisión reforzado de acero completamente encapsulado en PTFE.- Químicamente resistentes, inertes y sin fugas
- Fáciles de limpiar
- Sin contaminación cruzada
- A prueba de roturas
- Sin arañazos
- Uso en temperaturas de hasta aproximadamente 280 °C
- Los modelos con eje expuesto (EX) se fabrican con un núcleo de acero inoxidable con un extremo expuesto para una sujeción más rígida a la unidad de mandril
- Para mezclar sustancias de alta viscosidad a velocidades más lentas
Especificaciones
Guía de agitador universal | |
Mezcla | |
1 unidad | |
De -200 °C a +280 °C |