Learn More
Kartell™ PTFE Beaker
Código de producto. 10081081
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Possess excellent chemical, mechanical and heat resistance. Kartell™ PTFE Beaker is a non-contaminating beaker that is completely inert to highly corrosive reagents.
  • Muy alta resistencia química a ácidos, álcalis y disolventes
  • Soporta temperaturas de hasta 250 °C durante periodos continuados y de hasta 300 °C durante intervalos cortos de tiempo
  • Construcción resistente y flexible a prueba de golpes con excelentes propiedades antiadherentes
  • Aptos para alimentos
  • Perfil alto con boquilla. No graduados
Especificaciones
Color Blanco
Diámetro exterior (métrico) 53,85mm
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para productos alimenticios
Altura (métrico) 68,67mm
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 250 °C
Tipo Vaso de precipitados
Graduated No