Learn More
Fisherbrand™ Tapa de vaso de precipitados de PTFE
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
75 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Para utilizar con (equipo):
Recipientes con apertura de 120 mm de diámetro
Recipientes con apertura de 13 mm de diámetro
Recipientes con apertura de 170 mm de diámetro
Recipientes con apertura de 24 mm de diámetro
Recipientes con apertura de 32 mm de diámetro
Recipientes con apertura de 43 mm de diámetro
Recipientes con apertura de 54 mm de diámetro
Recipientes con apertura de 59 mm de diámetro
Recipientes con apertura de 66 mm de diámetro
Recipientes con apertura de 80 mm de diámetro
Recipientes con apertura de 90 o 100 mm de diámetro
Descripción
- Inerte y resistente a productos químicos
- Acabado interior suave
- Resistencia térmica excepcional: se puede utilizar a una temperatura desde -200 °C hasta 280 °C
- Moldeado isoestáticamente de PTFE puro
Especificaciones
Descripción | Escala de temperatura: De - 200 a + 280 °C |
Diámetro exterior (métrico) | 50 mm |
Material | PTFE |
Para utilizar con (equipo) | Recipientes con apertura de 43 mm de diámetro |
Altura (métrico) | 2,5mm |
Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales |