Learn More
Tapa de vaso de precipitados de PTFE - vidrios de observación, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Descripción:
Vidrio de observación; encaja en vasos de precipitados de 1000 ml
Vidrio de observación; encaja en vasos de precipitados de 100 ml
Vidrio de observación; encaja en vasos de precipitados de 2000 ml
Vidrio de observación; encaja en vasos de precipitados de 250 ml
Vidrio de observación; encaja en vasos de precipitados de 25 ml
Vidrio de observación; encaja en vasos de precipitados de 5-10 ml
Vidrio de observación; encaja en vasos de precipitados de 500 ml
Vidrio de observación; encaja en vasos de precipitados de 50 ml
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Disponible en una gama de diámetros
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Descripción | Vidrio de observación; encaja en vasos de precipitados de 100 ml |
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Tipo | Vaso de precipitados |