Learn More
Tapas de vaso de precipitados de PTFE, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Vaso de precipitados de 10 ml
Vaso de precipitados de 100 ml
Vaso de precipitados de 1000 ml
Vaso de precipitados de 2000 ml
Vaso de precipitados de 25 ml
Vaso de precipitados de 250 ml
Vaso de precipitados de 50 ml
Vaso de precipitados de 500 ml
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
- Disponible en una gama de diámetros
Especificaciones
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 54 mm |
Material | PTFE |
Para utilizar con (equipo) | Vaso de precipitados de 100 ml |
Altura (métrico) | 68 mm |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Tapas de vaso de precipitados de PTFE, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido