Learn More
Fisherbrand™ Vaso de precipitados con boquilla de PTFE
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Descripción
No contaminante e inerte a reactivos muy corrosivos.
- No humectable, ligero y resiste al calor hasta 280 °C
- Incluye una base mecanizada para mejorar la transferencia de calor
- Fácil de limpiar.
- Boquilla moldeada para facilitar el vertido
- Moldeado isoestáticamente de PTFE puro
Especificaciones
Color | Blanca |
Diámetro exterior (métrico) | 100 mm |
Diámetro del área superior (métrico) | 100 mm |
Capacidad (métrico) | 1000 ml |
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Altura (métrico) | 155 mm |
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 280 °C |
Tipo | Vaso de precipitados |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Desechables | No |
Show More |