Descripción
- Fabricado con PTFE
- Totalmente inerte y resistente a rayaduras.
- Disponible en formato de extremo cuadrado y extremo liso.
Especificaciones
Agitador de eje de PTFE, eje liso para hojas | |
19 mm | |
-200°C a +280°C | |
Hojas de PTFE para ejes de PTFE y hoja completa de PTFE con eje de PTFE. | |
8 g |
Agitación en recipiente de cuello estrecho | |
1 unidad | |
3 mm | |
76 mm | |
PTFE |