Learn More
Saint Gobain Life Sciences Piedra de ebullición de PTFE
Utilice estas virutas de PTFE para favorecer una ebullición suave y eficaz y ayudar a prevenir el sobrecalentamiento de líquidos altamente volátiles. Las piedras de ebullición de PTFE Saint Gobain Performance Plastics™ Chemware™ no se ven afectadas por ácidos, hidrocarburos, cetonas, ésteres, alcoholes o álcalis.
Marca:  Saint Gobain Life Sciences D1069103
Detalles adicionales : Peso : 0.40500kg
Código de producto. 10027750
  • 42.50€ / 450 g
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Perfecta para métodos de extracción continua y líquidos orgánicos de ebullición
  • Resistentes a productos químicos.
  • Minimiza el sobrecalentamiento.
  • Fácil de limpiar y no contaminante
  • No muestra ningún rastro de acidez o alcalinidad en la superficie.
  • No raya ni abrasa el material de vidrio y no deja residuos.
  • Utilizable hasta 288 °C
  • Las piedras minimizan los golpes durante el reflujo y la destilación.
Información de órdenes
Material
Especificaciones
Especificaciones
Piedra de ebullición
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Distillation Columns