Learn More
Cowie Technology™ Frasco con tapón de rosca de PTFE
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Diámetro (métrico):
22 mm
26 mm
33 mm
43 mm
52 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
Diámetro interior del cuello (métrico):
10 mm
12 mm
19 mm
25 mm
35 mm
52 mm
57 mm
60 mm
Descripción
- Moldeado isoestáticamente en PTFE puro y con acabado interno supersuave, aprobado por la FDA
- Insoluble y no contaminante
- Se puede utilizar una resistencia térmica excepcional de – 200 °C a + 280 °C
- Asas para facilitar la manipulación
- No utilice, cuando esté sellado, para reacciones químicas o digestiones, afloje la tapa al esterilizar con calor
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 5 ml |
Color | Blanco |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 10 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de productos químicos peligrosos |
Altura con tapón (métrico) | 35 mm |
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Temperatura máxima | 280 °C |
Intervalo de temperatura (métrico) | De - 200 a + 280 °C |
Grosor (métrico) | 2 mm |
Peso (métrico) | 14 g |