Learn More
Fisherbrand™ Eje de agitación centrífugo de PTFE
Código de producto. 10486481 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
1000 mm (EX)
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX)
750 mm (EX)
Diámetro del eje (métrico):
6 mm
8 mm
9,5 mm
10 mm
12 mm
Diámetro (métrico) del ventilador:
40 mm
50 mm
70 mm
80 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10486481
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Usar con guías de eje para recipientes redondos con cuello estrecho. Los ejes agitadores centrífugos de PTFE incluyen hojas que se abren mientras aumenta la velocidad, se requieren velocidades de media a alta.
Los agitadores de eje de PTFE tienen una construcción única y completamente moldeada con un rotor moldeado en un eje de transmisión reforzado de acero totalmente encapsulado de PTFE.
  • Resistentes a productos químicos, inertes y sin fugas
  • Fácil de limpiar.
  • Evita la contaminación cruzada
  • A prueba de rotura.
  • Sin rasguños
  • Se usa a temperaturas de hasta aproximadamente 280 °C
  • Los modelos de eje expuesto (EX) se fabrican con núcleo de acero inoxidable con un extremo expuesto para una fijación más rígida el accionamiento del mandril
  • Para recipientes redondos con cuello estrecho
  • Las hojas se abren a una velocidad creciente; se requieren velocidades de media a alta
Especificaciones
Diámetro (métrico) del ventilador 70 mm
Diámetro del eje (métrico) 10 mm
Para utilizar con (equipo) Guía de agitador universal
Para utilizar con (aplicación) Mezcla
Longitud (métrico) 650 mm (EX)
Cantidad 1 unidad
Temperatura (métrico) -200°C a +280°C
Tipo Dispositivo centrífugo del eje agitador de PTFE y extremo del eje agitador de PTFE