Learn More
Fisherbrand™ Eje de agitación centrífugo de PTFE
Se utilizan con guías de eje para recipientes redondos con cuellos estrechos. Los ejes de agitación centrífuga de PTFE incluyen hojas que se abren durante el aumento de velocidad; son necesarias velocidades de media a alta.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.12000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10649732
  • 62.05€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los agitadores de eje de PTFE tienen una construcción única y completamente moldeada con un rotor moldeado en un eje de transmisión reforzado de acero totalmente encapsulado de PTFE.
  • Resistentes a productos químicos, inertes y sin fugas
  • Fácil de limpiar.
  • Evita la contaminación cruzada
  • A prueba de rotura.
  • Sin rasguños
  • Se usa a temperaturas de hasta aproximadamente 280 °C
  • Los modelos de eje expuesto (EX) se fabrican con núcleo de acero inoxidable con un extremo expuesto para una fijación más rígida el accionamiento del mandril
  • Para recipientes redondos con cuello estrecho
  • Las hojas se abren a una velocidad creciente; se requieren velocidades de media a alta
Especificaciones
Especificaciones
50 mm
Guía de agitador universal
500 mm
De -200 °C a +280 °C
8 mm
Mezcla
1 unidad
Agitador centrífugo de eje de PTFE