Learn More
Fisherbrand™ PTFE Centrifuge Test Tube with Closure
Guaranteed inert and crack-free. Fisherbrand™ PTFE Centrifuge Test Tube with Closure can be used up to 280°C.
16.10€ - 23.75€
Especificaciones
Color del tapón Blanca
Color Blanco
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10417172
Ver documentos
Fisherbrand™
012.1213
13 mL
16.85€
cada uno
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10581242
Ver documentos
Fisherbrand™
012.1108
8 mL
16.10€
cada uno
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10679122
Ver documentos
Fisherbrand™
012.1118
17 mL
19.20€
cada uno
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15913077
Ver documentos
Fisherbrand™
012.245
45 mL
23.75€
cada uno
Fecha estimada de envío: 31-03-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Isostatically molded in pure PTFE
  • Heavy wall construction
Especificaciones
Especificaciones
Blanca
Blanco
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Esterilizable en autoclave