Learn More
Bochem™ Tenazas de crisol con revestimiento de PTFE
Fabricado con acero inoxidable 18/10. Las tenazas de crisol BOCHEM™ revestidas de PTFE tienen un revestimiento de PTFE.
Marca:  Bochem™ 2401
Detalles adicionales : Peso : 0.08550kg
Código de producto. 10058710
  • 31.10€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Revestimiento de PTFE
  • Con rebordes
Especificaciones
Especificaciones
Pinzas de crisol
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Acero inoxidable
250mm