Learn More
Fisherbrand™ Crisoles de PTFE
Código de producto. 16235941 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
25 ml
75mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. 16235941
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Inerte y sin grietas. Los crisoles de PTFE Fisherbrand™ pueden usarse a hasta 280 °C.
  • Moldeado isoestáticamente de PTFE puro
  • Con paredes resistentes
Especificaciones
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Anchura (métrico) 27mm
Capacidad (métrico) 5 ml
Diámetro exterior (métrico) 27mm
Altura (métrico) 16mm
Product Type Recipientes