Learn More
Epredia™ Portaobjetos para diagnóstico de PTFE
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Número de pocillos:
1
3
10
12
Color:
Azul
Blanca
Negra
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Une y mantiene los líquidos aplicados al área de pocillo
- Construcción de FEP
- Proporciona pocillos humectables para la tinción y el crecimiento de cultivos celulares
- Evita la contaminación cruzada
- Los revestimientos hidrófobos son muy duraderos y resisten las tinciones más fuertes
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 25 mm |
| Anchura (métrico) | 75 mm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tipo | Portaobjetos para diagnóstico |
| Número de pocillos | 1 |
| Color | Azul |
| Descripción | 90°, borde esmerilado |
| Diámetro (métrico) | Pocillo de 8 mm |
| Cantidad | 100/paq. |