Learn More
Epredia™ Portaobjetos para diagnóstico de PTFE
Código de producto. p-7112216 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Número de pocillos:
1
3
10
12
Color:
Azul
Blanca
Negra
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 10028210
Marca: Epredia™ X2XER202W
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos revestimientos hidrófobos unen los líquidos aplicados a los pocillos y mantienen los líquidos en el área de pocillos. Limpios, planos y aptos para su uso inmediato
  • Une y mantiene los líquidos aplicados al área de pocillo
  • Construcción de FEP
  • Proporciona pocillos humectables para la tinción y el crecimiento de cultivos celulares
  • Evita la contaminación cruzada
  • Los revestimientos hidrófobos son muy duraderos y resisten las tinciones más fuertes
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 25 mm
Anchura (métrico) 75 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tipo Portaobjetos para diagnóstico
Número de pocillos 12
Color Blanca
Descripción 90°, borde esmerilado
Diámetro (métrico) Pocillo de 5,2 mm
Cantidad 100/paq.