Learn More
Fisherbrand™ Inmersor de muestras de PTFE con asa
Código de producto. p-8007748 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10126670
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utiliza un núcleo de acero de 600 mm dentro del eje para una rigidez excelente. El vaso de precipitados de PTFE es químicamente resistente e inerte.
Recipiente de muestreo de PTFE con un eje de 600 mm de longitud desmontable.
  • Resistente a químicos e inerte
  • Los ejes tienen un núcleo de acero para la rigidez
  • Totalmente encapsulado en PTFE
  • Adecuado para el muestreo de los medios más agresivos
Especificaciones
Tipo de producto Vaso de precipitados
Material PTFE
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Incluye Inmersor de muestras de PTFE y eje de PTFE&
Material del cierre Politetrafluoroetileno (PTFE)
Capacidad (métrico) 1000 mL
Color Blanco
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Para utilizar con (aplicación) Análisis de agua, toma de muestras de líquidos generales, incluido nitrógeno líquido
Para utilizar con (equipo) Eje adicional de PTFE para inmersor de muestras de PTFE
Temperatura (métrico) De -200 °C a +280 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 101 x 101 x 758 mm
Altura de la cubeta (métrico) 155 mm
Longitud del mango (métrico) 600 mm
Anchura (métrico) 101 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 101 mm de diámetro