Learn More
Fisherbrand™ Ejes de Vaso Dipper
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12 x 12 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Vaso de precipitados |
| Material | PTFE |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material del cierre | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Color | Blanco |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Para utilizar con (equipo) | Inmersor de muestras de PTFE |
| Temperatura (métrico) | De -200 °C a +280 °C |
| Dimensiones (L x An) | 12 x 12 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 12 x 12 x 600 mm |
| Mostrar más |