Learn More
Bohlender™ Distribuidores de PTFE para frascos
Catalog Number 10023491
Click to view available options
Incluye:
2 llaves de paso
3 llaves de paso
Un tapón de rosca negro hecho de PPS para rosca de frasco GL 45, excelente para su uso en aplicaciones de HPLC.
  • Resistentes a la temperatura de desde los − 50 °C a los + 200 °C
  • Resistencia química universal
  • Conformidad con la FDA
  • Cuerpo de PTFE con 2 o 3 puertos con rosca hembra UNF 6,35 mm (0,25 pulgadas) 28 G en los lados superior e inferior y llave de paso de FEP para cada puerto
  • La posible irregularidad del cuello de la frasco se ajusta mediante un junta tórica con una lengüeta de sellado elástica
  • El cuerpo del distribuidor se puede girar independientemente del tapón de rosca
  • El distribuidor completamente montado se puede retirar y fijar en otro frasco sin riesgo de desorganizar los tubos
Incluye 2 llaves de paso
Intervalo de temperatura (métrico) De − 50° a + 200 °C
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Color del tapón Negro
Certificaciones/conformidad Conformidad con la FDA
Para utilizar con (equipo) Diámetro interno de los tubos 1,6 mm y DE 3,2 mm