Learn More
Fisherbrand™ Frasco cuentagotas de PTFE
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Specifications
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Adiciones gota a gota de productos químicos |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De - 200 a + 280 °C |
| Color del tapón | Blanco |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Altura (métrico) | 80 mm |
| Tipo de producto | Frasco cuentagotas |
| Material del cierre | PTFE |
| Tamaño del tapón | 33 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction