Learn More
Fisherbrand™ Frasco cuentagotas de PTFE
Código de producto. 10640283 Tienda Fisherbrand Productos
50 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
Adecuado para dispensar productos químicos agresivos. El frasco con cuentagotas de PTFE es químicamente resistente e inerte.
  • Adecuado para dispensar productos químicos agresivos
  • Tapón de rosca
  • Químicamente resistente e inerte
  • Pared flexible para un uso sencillo
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Para utilizar con (aplicación) Adiciones gota a gota de productos químicos
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Intervalo de temperatura (métrico) De - 200 a + 280 °C
Color del tapón Blanco
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Altura (métrico) 100 mm
Tipo de producto Frasco cuentagotas
Material del cierre PTFE
Tamaño del tapón 38 mm
Diámetro (métrico) 43 mm
Título del producto
Fisherbrand™ Frasco cuentagotas de PTFE >