Learn More
BRAND™ PTFE Dropping Bottle
Click to view available options
Capacidad:
25 ml
50 ml
Descripción
- Los tubos
- Excelente resistencia química
- Boquilla cuentagotas con tapón de rosca
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 25 ml |
Incluye | Boquilla cuentagotas |
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Closure Included | Sí |
Tipo de producto | Recipiente cuentagotas |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |