Learn More
BRAND™ PTFE Dropping Bottle
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
Descripción
- Los tubos
- Excelente resistencia química
- Boquilla cuentagotas con tapón de rosca
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 50 mL |
Incluye | Boquilla cuentagotas |
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Closure Included | Sí |
Tipo de producto | Frasco cuentagotas |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Título del producto
BRAND™ PTFE Dropping Bottle >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido