Learn More
Cowie Technology™ Placa de evaporación de perfil plano de PTFE con boquilla
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
180 ml
350 ml
Diámetro (métrico):
65 mm
82 mm
102 mm
130 mm
132 mm
Altura (métrico):
12 mm
15 mm
20 mm
22 mm
36 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Specifications
Specifications
| Capacidad (imperial) | 11,7 fl oz |
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 350 ml |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Placa de evaporación |
| Incluye | Boquilla |
| Acabado interior | Suave |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -200 °C a +280 °C |
| Altura (métrico) | 36 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction