Learn More
Fisherbrand™ Tapón de cabezal plano de PTFE
Contiene un cono de longitud B para Europa. El tapón de cabezal plano de PTFE Fisherbrand™ puede usarse con temperaturas de hasta 280 °C.
Marca: Fisherbrand™ 010.224
Descripción
- Funciona con anillos de sellado transversales trapezoidales de alto vacío
- Velocidad de fuga < 1 × 10-4 torr, litro, sec-1
Especificaciones
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Juntas de vidrio esmerilado | |
1 por unidad | |
24/29 | |
Sí | |
19mm | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Ajuste a presión | |
44 mm | |
33 × 33 × 44 mm | |
De - 200 a + 280 °C | |
Blanco | |
33mm | |
Tapón |