Learn More
Fisherbrand™ Tapón de cabezal plano de PTFE
Contiene un cono de longitud B para Europa. El tapón de cabezal plano de PTFE Fisherbrand™ puede usarse con temperaturas de hasta 280 °C.
Marca: Fisherbrand™ 010.219
Descripción
- Funciona con anillos de sellado transversales trapezoidales de alto vacío
- Velocidad de fuga < 1 × 10-4 torr, litro, sec-1
Especificaciones
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Juntas de vidrio esmerilado | |
1 por unidad | |
19/26 | |
Sí | |
15mm | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Ajuste a presión | |
38 mm | |
28 × 28 × 38 mm | |
De - 200 a + 280 °C | |
Blanco | |
28mm | |
Tapón |