Learn More
Fisherbrand™ Embudo de PTFE
Incluye una superficie interna antiadherente muy suave. El embudo de PTFE es químicamente resistente e inerte.
14.35€ - 171.00€
Especificaciones
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
---|---|
Ángulo | 60° |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Descripción | Embudos de PTFE |
Para utilizar con (aplicación) | Adición de líquidos a recipientes |
Código de producto | Marca | Diámetro del tubo (métrico) | Altura (métrico) | Diámetro del área superior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del tubo (métrico) | Altura (métrico) | Diámetro del área superior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10232242
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 50 mm | 30 mm |
14.35€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10189951
|
Fisherbrand™
|
12mm | 110 mm | 70mm |
32.70€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10140002
|
Fisherbrand™
|
14 mm | 170 mm | 100 mm |
67.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10620463
|
Fisherbrand™
|
16 mm | 220 mm | 150 mm |
171.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10314032
|
Fisherbrand™
|
10 mm | 85 mm | 50 mm |
22.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Embudo PTFE• Inerte químicamente, antiadherente e irrompible
• Embudo PTFE
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Sí | |
Adición de líquidos a recipientes |
60° | |
Embudos de PTFE |