Learn More
BRAND™ Vasos de precipitados de perfil bajo de PTFE
Código de producto. 10588851 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10588851
Marca: BRAND™ 90328
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con resistencia a prácticamente todos los productos químicos y un amplio rango de temperatura de trabajo, estos vasos de precipitados son excelentes para uso general en laboratorio.
  • Intervalo de temperatura de. − 200° a +260 °C
  • La superficie es resistente a la adhesión
  • Sin graduación
  • Con borde reforzado y boquilla
  • Se venden individualmente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco opaco
Diámetro exterior (métrico) 43 mm
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Altura (métrico) 60 mm
Altura exterior (métrico) 55 mm
Cantidad 1 unidad
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated No
Modelo Perfil bajo