Learn More
Heidolph instruments Impulsor de media luna de PTFE
Marca:  Heidolph instruments 509-18000-10
382.85 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.12000kg
Código de producto. 10344771
  • 403.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
para ver el stock
Especificaciones
8 mm
3 mm
800 rpm
Pala de 65 x 18 mm
350 mm
Impulsor de media luna