Learn More
Horst™ Cinta térmica de alta resistencia modelo HBSI de PTFE
173.84€ - 344.00€
Especificaciones
Requisitos eléctricos | ∼Tensión de 230 V |
---|---|
Modelo | HBSI |
Tipo de producto | Cinta calefactora resistente |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10769442
|
Horst™
20603 |
1,5m |
235.32€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10456371
|
Horst™
20601 |
0,8m |
173.84€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10200592
|
Horst™
20604 |
1,7m |
223.66€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10436941
|
Horst™
20605 |
2m |
241.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10097161
|
Horst™
20607 |
3m |
281.96€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10620383
|
Horst™
20608 |
4m |
344.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10749812
|
Horst™
20602 |
1m |
188.68€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
∼Tensión de 230 V | |
HBSI | |
Cinta calefactora resistente |