Learn More
Fisherbrand™ Guía de eje de alto rendimiento de PTFE, cono europeo de longitud ‘B’
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro del eje (métrico):
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Junta cónica estándar:
Cono 19/26B
Cono 24/29B
Cono 29/32B
Cono 34/35B
Tamaño de cono: 19/26
Tamaño de cono: 24/29
Tamaño de cono: 45/40
Tamaño de cono: 45/50
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Proporciona una guía efectiva para agitadores con eje de vidrio y metal en una amplia escala de temperaturas sin diseminar partículas de la junta, al mismo tiempo que mantiene un vacío. La junta está fabricada con un compuesto de PTFE-PEEK especialmente formulado y está permanentemente sometida a presión.
- Alto nivel de resistencia química
- Antisacudida y vibración reducida
- Rendimiento con vacío (∼5 mm Hg) y presión (de 3 a 5 psi)
- Sin diseminación
- Anillo de autoliberación
- Velocidades máximas recomendadas: continua a 500 rpm, intermitente a 800 rpm
Nota: PEEK tiene un nivel muy elevado de resistencia química con alguna sensibilidad únicamente a ácidos minerales fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 58 mm |
| Diámetro del eje (métrico) | 16 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Eje de agitador de vidrio o metal |
| Para utilizar con (aplicación) | Alineación del eje durante el mezclado |
| Altura (métrico) | 70 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Junta cónica estándar | Tamaño de cono: 45/40 |
| Tipo | Guía de eje de alto rendimiento de PTFE |