Learn More
Fisherbrand™ Guía de eje de alto rendimiento de PTFE, cono europeo de longitud ‘B’
Código de producto. 11843302 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro del eje (métrico):
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Junta cónica estándar:
Cono 19/26B
Cono 24/29B
Cono 29/32B
Cono 34/35B
Tamaño de cono: 19/26
Tamaño de cono: 24/29
Tamaño de cono: 45/40
Tamaño de cono: 45/50
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11843302
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza con ejes de agitador de vidrio y metal. La guía del agitador de alto rendimiento es un cono de longitud 'B' para Europa e incluye un sello de PTFE/PEEK.
Proporciona una guía efectiva para agitadores con eje de vidrio y metal en una amplia escala de temperaturas sin diseminar partículas de la junta, al mismo tiempo que mantiene un vacío. La junta está fabricada con un compuesto de PTFE-PEEK especialmente formulado y está permanentemente sometida a presión.
  • Alto nivel de resistencia química
  • Antisacudida y vibración reducida
  • Rendimiento con vacío (∼5 mm Hg) y presión (de 3 a 5 psi)
  • Sin diseminación
  • Anillo de autoliberación
  • Velocidades máximas recomendadas: continua a 500 rpm, intermitente a 800 rpm
Nota: PEEK tiene un nivel muy elevado de resistencia química con alguna sensibilidad únicamente a ácidos minerales fuertes.
Especificaciones
Diámetro (métrico) 42 mm
Diámetro del eje (métrico) 6 mm
Para utilizar con (equipo) Eje de agitador de vidrio o metal
Para utilizar con (aplicación) Alineación del eje durante el mezclado
Altura (métrico) 60 mm
Cantidad 1 unidad
Junta cónica estándar Tamaño de cono: 19/26
Tipo Guía de eje de alto rendimiento de PTFE
Peso (métrico) 75,9 g
Material PTFE