Learn More
Fisherbrand™ Guía de eje de alto rendimiento de PTFE, cono europeo de longitud ‘B’
Se utiliza con ejes de agitador de vidrio y metal. La guía del agitador de alto rendimiento es un cono de longitud 'B' para Europa e incluye un sello de PTFE/PEEK.
Marca: Fisherbrand™ 005.00.1024
Descripción
Proporciona una guía efectiva para agitadores con eje de vidrio y metal en una amplia escala de temperaturas sin diseminar partículas de la junta, al mismo tiempo que mantiene un vacío. La junta está fabricada con un compuesto de PTFE-PEEK especialmente formulado y está permanentemente sometida a presión.- Alto nivel de resistencia química
- Antisacudida y vibración reducida
- Rendimiento con vacío (∼5 mm Hg) y presión (de 3 a 5 psi)
- Sin diseminación
- Anillo de autoliberación
- Velocidades máximas recomendadas: continua a 500 rpm, intermitente a 800 rpm
Nota: PEEK tiene un nivel muy elevado de resistencia química con alguna sensibilidad únicamente a ácidos minerales fuertes.
Especificaciones
42 mm | |
Eje de agitador de vidrio o metal | |
60 mm | |
Cono 24/29B |
10 mm | |
Alineación del eje durante el mezclado | |
1 unidad | |
Guía de eje de alto rendimiento de PTFE |