Learn More
DWK Life Sciences Oliva de PTFE, con junta de silicona (VMQ), completa con tapa de unión roscada en PBT, acodada
Para la conexión segura de tubos flexibles.
102.00€ - 119.00€
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10795295
|
DWK Life Sciences
286230605 |
GL 14 |
102.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10030704
|
DWK Life Sciences
286230802 |
GL 18 |
119.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
A través de olivas de plástico, que son colocadas mediante una tapa roscada con perforación en una rosca de vidrio, se pueden conectar tubos flexibles a aparatos de laboratorio de forma segura.Las olivas de plástico fabricadas en PTFE son aptas para el uso en casos de requesitos menos estrictos con respecto a la resistencia térmica y química.- Los conectores con olivas para tubo flexible permiten la conexión de tubos flexibles a aparatos de laboratorio
Especificaciones
10/Paq. | |
Doblado |