Learn More
Horst™ PTFE HST Model Humidity-Proof Heating Cables
86.97€ - 248.00€
Especificaciones
Requisitos eléctricos | ∼Tensión de 230 V |
---|---|
Modelo | HST |
Tipo de producto | Cable calefactor a prueba de humedad |
Código de producto | Marca | Longitud del cable de alimentación (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud del cable de alimentación (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11943945
|
Horst™
20805 |
12 m |
248.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10619812
|
Horst™
20821 |
1,1m |
86.97€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10007171
|
Horst™
20801 |
5,5m |
175.96€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10532892
|
Horst™
20802 |
6 m |
181.26€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10679422
|
Horst™
20803 |
8 m |
202.46€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11933945
|
Horst™
20804 |
9 m |
214.12€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Spezifikation
∼Tensión de 230 V | |
HST | |
Cable calefactor a prueba de humedad |