Learn More
Welch™ Filtro en línea de PTFE
El económico filtro de partículas en línea mantiene la limpieza y el correcto funcionamiento de la bomba de vacío. El filtro en línea de PTFE, Welch™ protege su bomba de vacío para partículas finas y aerosoles de hasta 0,2 micras.
Marca: Welch™
Detalles adicionales : Peso : 0.01800kg
Descripción
- Protege la bomba de vacío para partículas
- tamaño de poro de 0,2 micras
- Filtro PTFE
- Carcasa de polipropileno
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
0,2 μm | |
PP | |
Filtro en línea, DN 8 |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Filtración de partículas, bomba de vacío | |
1 unidad |