Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ PTFE Keys
15.00€ - 21.00€
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Se adapta al D.I. de tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Se adapta al D.I. de tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10135682
|
Lenz Laborglasinstrumente™
02171804 |
4mm | 18.8 |
21.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10145682
|
Lenz Laborglasinstrumente™
02171402 |
2,5mm | 14.5 |
15.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10160613
|
Lenz Laborglasinstrumente™
02171404 |
4mm | 14.5 |
16.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
Llave de paso | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) |